Key Documents
8.05859
Sigma-Aldrich
1-Methylpiperazine
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
203-639-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
12 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.2-9.9 % (v/v)
pH
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
136-138 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Température de transition
flash point 34 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup