Principaux documents
8.05792
Sigma-Aldrich
Methacrylamide
for synthesis
Synonyme(s) :
Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide
About This Item
Formule linéaire :
CH2=C(CH3)CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
201-202-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0015 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
510 °C
Puissance
1815 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
215 °C/1013 hPa
Pf
106-112 °C
Solubilité
202 g/L
Masse volumique apparente
550 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
Clé InChI
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2