Key Documents
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
Synonyme(s) :
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
203-004-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
154 °C
Solubilité
insoluble 23.52-25.65 mg/L
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
Clé InChI
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable