Principaux documents
8.03521
Sigma-Aldrich
Diallylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Diallylamine, N-2-Propenyl-2-propen-1-amine
About This Item
Formule linéaire :
(CH2=CHCH2)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-671-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
24.2 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
273 °C
Puissance
578 mg/kg LD50, oral (Rat)
>500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.93-14.2 % (v/v)
pH
11.5 (9.7 g/L in H2O)
pb
111 °C/1013 hPa
Pf
-88 °C
Température de transition
flash point 11 °C
Solubilité
86 g/L
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C6H11N/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clé InChI
DYUWTXWIYMHBQS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C