Key Documents
8.02667
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Butenal
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
24 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
80 mg/kg LD50, oral (rat)
128-324 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-15.5 % (v/v)
Point d'ébullition
104 °C/1013 hPa
Pf
-74 °C
Température de transition
flash point 13 °C
Solubilité
181 g/L
Densité
0.85 g/cm3 at 20 °C
Description générale
mixture of isomers for synthesis
Application
Crotonaldehyde (mixture of isomers) for synthesis. CAS 4170-30-3, molar mass 70.09 g/mol.
Stockage et stabilité
Store below +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.851 - 0.853
Identity (IR):passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C