Key Documents
8.01537
Sigma-Aldrich
2-Butyne-1,4-diol
(not stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Butyne-1,4-diol, 1,4-Dimethoxyacetylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-788-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
410 °C
Puissance
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-7.5 (23 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
125-127 °C/3 hPa
Pf
54-57 °C
Température de transition
flash point 152 °C
Solubilité
3740 g/L
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Clé InChI
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup