Key Documents
73087BC
Millipore
Pointes pour PickPen® Assurance® GDS
BioControl, For use with GDS PickPen®, Assurance® GDS PickPen® II Tips, Racked
Synonyme(s) :
Pointes pour PickPen®
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Conditionnement
rack of 96 tips
Fabricant/nom de marque
BioControl Systems 73087
Conditions de stockage
room temperature
Technique(s)
PCR: suitable
Application(s)
food and beverages
pathogen testing
Compatibilité
for use with PICKPEN®
Température de stockage
room temp
Description générale
Les pointes pour PickPen® GDS sont les consommables du dispositif PickPen® GDS. Assurance® GDS est un système d'amplification d'acides nucléiques automatisé qui permet de détecter des organismes pathogènes dans les aliments, les ingrédients et les échantillons environnementaux. Lorsqu'il est utilisé avec les kits de détection de pathogène Assurance® GDS, le dispositif exclusif PickPen® GDS est conçu pour transférer des particules magnétiques lors de la préparation des échantillons. Intégrer le dispositif PickPen® GDS dans le processus de séparation immunomagnétique (IMS) permet d'améliorer le protocole en concentrant l'agent pathogène cible et en réduisant le risque de contamination croisée par la microflore naturellement présente dans diverses matrices alimentaires, sans pour autant compromettre la sensibilité.
Application
Les pointes pour PickPen® Assurance® GDS s'utilisent avec le dispositif PickPen® pour recueillir et transférer des particules magnétiques lors de la préparation des échantillons en vue de la détection d'agents pathogènes alimentaires avec le système Assurance® GDS.
Composants
Un portoir de 96 embouts PickPen
Compatibilité
BioControl GDS
Méthode d'analyse
Séparation immunomagnétique (SIM)
Informations légales
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit