Principaux documents
681636-M
Millipore
W-13, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 58 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 68 µM).
Synonyme(s) :
W-13, Hydrochloride, N-(4-Aminobutyl)-5-chloro-2-naphthalenesulfonamide, HCl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H17ClN2O2S · xHCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.81 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 35 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O2S.ClH/c15-14-5-3-4-11-10-12(6-7-13(11)14)20(18,19)17-9-2-1-8-16;/h3-7,10,17H,1-2,8-9,16H2;1H
Clé InChI
QKAALLVQBOLELJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 68 µM) and myosin light chain kinase (IC50 = 58 µM).
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC50 = 58 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 68 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Target IC50: 58 µM, 68 µM, against myosin light chain kinase and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Remarque sur l'analyse
single spot by TLC
Autres remarques
Hidaka, H., and Tanaka, T. 1983. Methods Enzymol. 102, 185.
Tanaka, T., et al. 1983. Pharmacol.26, 249.
Tanaka, T., and Hidaka, H. 1980. J. Biol. Chem. 255, 11078.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable