648494
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10
Synonyme(s) :
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
semisolid
solid
Puissance
720 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-brown
white to off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI
1S/C18H13F6N3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)30(28,29)26-12-4-6-13(7-5-12)27-16(18(22,23)24)10-15(25-27)17(19,20)21/h2-10,26H,1H3
Clé InChI
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
TRPC3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable