Principaux documents
648313
Millipore
Chlorhydrate de Trizma®
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), useful in pH range 7.0-9.0
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Beilstein:
3675235
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161705
Nomenclature NACRES :
NA.25
Description
Merck USA index - 14, 9772
Niveau de qualité
Essai
≥99% (titration)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilité
water: 500 mg/mL
Traces de cations
heavy metals: ≤5 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.1.
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used as a biological buffer (absorbance: <0.1 at 260 nm, 1.0 M, H2O). A 1.0 M solution in H2O has a pH range of 3.5-5.0 and a pKa of 8.3 at 20°C.
Application
  • Effect of Organic Solvents on the Activity, Stability and Secondary Structure of asclepain cI, Using FTIR and Molecular Dynamics Simulations.: This study uses Tris hydrochloride as a buffer to assess the stability and structural changes in the asclepain cI enzyme, providing insights into enzyme applications in industrial and medical biotechnology (Origone et al., 2024).
  • Microencapsulation of Omeprazole by Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Surface Layer Protein and Evaluation of its Stability in Acidic Condition.: Research demonstrates the use of Tris hydrochloride buffer in stabilizing microencapsulated omeprazole, aimed at enhancing drug delivery in acidic environments (Mobarak Qamsari et al., 2020).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiulan Shao et al.
Oncology letters, 21(6), 431-431 (2021-04-20)
Ovarian cancer is one of the leading causes of cancer-related death among women worldwide and accounts for 4% of all cancer cases in female patients. To date, ovarian cancer has the poorest prognosis among all types of gynecological cancer; thus