616420
Transferrin, Holo, Bovine Plasma
Synonyme(s) :
Transferrin, Holo, Bovine Plasma
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (FPLC)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤30 EU/mg Endotoxins (LAL test)
Couleur
red-brown
Solubilité
water: 1% (Readily soluble)
20 mM Tris-HCl buffer, pH 7.5: soluble
Traces de cations
Fe: ≥1000 ppm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3