565835
3AC
≥98% (1H-NMR), solid, SHIP1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
SHIP1 Inhibitor, 3AC, 3α-Aminocholestane, SH2-domain-containing inositol 5ʹ-phosphatase 1 (SHIP1) Inhibitor, 3AC
About This Item
product name
SHIP1 Inhibitor, 3AC, The SHIP1 Inhibitor, 3AC controls the biological activity of SHIP1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (1H-NMR)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 100 mg/mL
DMSO: insoluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable