565191
Anti-Serum Amyloid P Component Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-SAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoelectrophoresis (see comments)
Immunofluorescence (1:20-1:50)
Immunohistochemistry (1:200)
Ouchterlony (see comments)
Radial Immunodiffusion (see comments)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Pepys, M.B., et al. 1979. Nature278, 259.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1