5.30654
c-Rel Inhibitor, IT-603
Synonyme(s) :
c-Rel Inhibitor, IT-603, (5 Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5 Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603, (5Z)-5-((5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylidene)-2-sulfanylideneimidazolidin-4-one, (5Z)-5-(5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzylidene)-2-thioxo-4-imidazolidinone, IT603
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
dark yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC1=CC(=CC(=C1O)C=C2C(=O)NC(=S)N2)Br
InChI
1S/C11H9BrN2O3S/c1-17-8-4-6(12)2-5(9(8)15)3-7-10(16)14-11(18)13-7/h2-4,15H,1H3,(H2,13,14,16,18)
Clé InChI
PYLYAEDUIKQBOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
c-Rel
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable