5202
L-Phenylalanine
Synonyme(s) :
L-Phenylalanine, Phe
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.5% dry basis (titration)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L)
Pf
275-283 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.34 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤20 ppm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
Clé InChI
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable