5.08438
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine
Synonyme(s) :
Lamellipodial Growth Promoter, C8N6 BPA Polyamine, Actin Regulator, C8N6 BPA polyamine, Lamellipodial Enhancer, C8N6 BPA polyamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (NMR)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
water: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable