Principaux documents
5.05732
Sigma-Aldrich
GBR 12909 Dihydrochloride
Synonyme(s) :
GBR 12909 Dihydrochloride, 1-(2-Bis(4-fluorophenyl)methoxy)ethyl)-4-(3-phenylpropyl)piperazine Hydrochloride, Dopamine Active Transporter Inhibitor, GBR 12909, DAT Inhibitor, GBR 12909, GBR12909
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H32F2N2O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(cc1)C(OCCN3CCN(CC3)CCCc4ccccc4)c2ccc(cc2)F.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
Clé InChI
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent inhibitor of dopamine active transporter (DAT, Ki = 1 nM, IC50 = 40 and 51 nM) with >100 fold selectivity over noradrenalin and 5-HT re-uptake transporter. Shown to produce behavioral profile in mice for bipolar mania disease model and ADHD disease models.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
DAT
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Notes préparatoires
Slight warming is required for complete solubilization.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Young, J. et al. 2010. Psychopharm.208, 443.
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable