5.00878
(±)-α-Tocophérol
dry powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
DL-tout-rac-α-Tocophérol, Vitamine E
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
dry powder
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Densité
0.950 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
Clé InChI
GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3