475949
NMS-P715
≥98% (HPLC), powder, MPS1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
MPS1 Inhibitor, NMS-P715, (N-(2,6-diethylphenyl)-1-methyl-8-({4-[(1-methylpiperidin-4-yl)carbamoyl]-2-(trifluoromethoxy)phenyl}amino)-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide)
About This Item
Produits recommandés
product name
MPS1 Inhibitor, NMS-P715, The MPS1 Inhibitor, NMS-P715 controls the biological activity of MPS1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(N=C1C(NC2=C(CC)C=CC=C2CC)=O)C3=C1CCC4=C3N=C(NC5=CC=C(C(NC6CCN(C)CC6)=O)C=C5OC(F)(F)F)N=C4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Colombo, R., et al. 2011. Cancer Res.70, 10255.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable