A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C52H71N13O14S2
Poids moléculaire :
1166.33
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNiveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
A cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 (gelatinase A; IC50 = 10 µM) and MMP-9 (gelatinase B; IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models.
A hydrophobic cyclic peptide that acts as a potent inhibitor of MMP-2 and MMP-9 (IC50 = 10 µM). Inhibits the migration of human endothelial cells and tumor cells, and prevents tumor growth and invasion in animal models. Also, phage that display this peptide specifically targets angiogenic blood vessels in vivo.
Actions biochimiques/physiologiques
Target IC50: 10 µM against MMP-2 and MMP-9
Autres remarques
H-Cys¹-Thr-Thr-His-Trp-Gly-Phe-Thr-Leu-Cys¹⁰-OH (cyclic: 1→ 10)
Medina, O.P., et al. 2001. Cancer Res.61, 3978.
Koivunen, E., et al. 1999. Nat. Biotechnology 17, 768.
Koivunen, E., et al. 1999. Nat. Biotechnology 17, 768.
Informations légales
Sold under license of U.S. Patent 6,624,144.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Toxicity: Standard Handling (A)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable