401905
Goat Anti-Human IgM, μ-Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
0.02% thimerosal as preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Immunoelectrophoresis (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable