371725
GPR43 (FFA2) Agonist
The GPR43 (FFA2) Agonist controls the biological activity of GPR43. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonyme(s) :
GPR43 (FFA2) Agonist, (S)-2-(4-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-N-(5-phenylthiazol-2-yl)butanamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
>98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable