365251
Gö 6983
A potent, cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor of protein kinase C (PKC) that inhibits several PKC isozymes.
Synonyme(s) :
Gö 6983, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-5-methoxyindol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl) maleimide, Go 6983
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange-red
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
Clé InChI
LLJJDLHGZUOMQP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKCα and PKCβ
Avertissement
Autres remarques
Stempka, L., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 6805.
Gschwendt, M., et al. 1996. FEBS Lett. 392, 77.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3