344847
Fumitremorgin C
from Aspergillus. fumigatus, ≥95% (HPLC), lyophilized, BCRP/ABCG2 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Fumitremorgin C, Aspergillus. fumigatus, NSC719655, FTC
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Fumitremorgin C, Aspergillus. fumigatus, A cell-permeable indolyldiketopiperazinyl mycotoxin that inhibits BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2) multidrug transport activity.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N21[C@@H](Cc4c5c([nH]c4[C@@H]2C=C(C)C)cc(cc5)OC)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C1=O
InChI
1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
DBEYVIGIPJSTOR-FHWLQOOXSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
BCRP/ABCG2 (breast cancer resistance protein/ATP-binding cassette G2)
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ozvegy, C., et al. 2001. Biochem. Biophys. Res. Commun.285, 111.
Rabindran, S.K., et al. 2000. Cancer Res.60, 47.
Rabindran, S.K., et al. 1998. Cancer Res.58, 5850.
Cole, R.J., et al. 1977. J. Agric. Food Chem.25, 826.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable