Merck
264157
Caspase Modulator I, 1541
Synonyme(s) :
Caspase Modulator I, 1541, Caspase-6 Inhibitor XI, Procaspase-3 Activator II, Procaspase-6 Activator I, 8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid-(3-imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl-phenyl)-amide, Caspase-3 Inhibitor XV
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H17N3O4
Poids moléculaire :
411.41
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.54
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A cell-permeable phenylimidazopyridinyl-methoxy coumarin compound that inhibits caspase-3 and caspase-6 activities (IC50 = 35 and 38 µM, respectively) by targeting both the large and small subunit active sites. Kinetic studies with 1541 and its 8-Hydroxy analog (Cat. No. 529663 ) indicate that at suboptimal inhibitor : proenzyme molar ratio (100:1 or less), the compound does not effectively occupies both active sites of and stabilizes the proenzyme in an “on-state” conformation that facilitates the subsequent autoproteolysis or autoactivation process via the unoccupied active site of procaspase-3 and -6 (EC50 = 2.4 and 2.8 µM, respectively). Shown to effectively induce apoptosis (up to 50 µM) in various cancer cell lines (IC50 ranges from 3.8 to 8.7 µM) in a caspase-3-dependent, but p53-, caspase-8-, and Bak-independent manner. Exhibits little inhibitory effect against active caspase-7 (30 nM) even at concentrations as high as 50 µM, nor does it activate procaspase-1 or -7 even after prolonged incubations upto 4 and 24 h, respectively.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Toxicity: Standard Handling (A)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable