204897
Complement C4b, Human
Complement C4b, Human, is a native, 193 kDa glycoprotein composed of the modified C4 α-chain (α′) and intact β- and γ-chains complement component.
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
IgG, IgA, IgM, Factor B, Factor H, C3, ceruloplasmin, or albumin, trace
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable