204001
BX-795
BX-795, also referenced under CAS 702675-74-9, modulates the biological activity of multiple kinases. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
BX-795, AMPK Related Kinase 5 Inhibitor I, ARK5 Inhibitor I, NUAK Kinase Inhibitor I, NUAK1 Inhibitor I, SnF1 Like Kinase-1 Inhibitor I, N-(3-((5-Iodo-4-((3-(2-thienylcarbonyl)amino)propyl)amino)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)-1-pyrrolidinecarboxamide, Aurora Kinase, N-(3-((5-Iodo-4-((3-(2-thienylcarbonyl)amino)propyl)amino)-2-pyrimidinyl)amino)phenyl)-1-pyrrolidinecarboxamide, AMPK Related Kinase 5 Inhibitor I, ARK5 Inhibitor I, NUAK Kinase Inhibitor I, NUAK1 Inhibitor I, SnF1 Like Kinase-1 Inhibitor I, Aurora Kinase Inhibitor VIII
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1c(nc(nc1)Nc3cc(ccc3)NC(=O)N4CCCC4)NCCCNC(=O)c2[s]ccc2
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
Clé InChI
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Tamgumcy, T., et al. 2008. Exp. Cell Res.314, 2299.
Feldman, R.I., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 19867.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable