194430
ABTS™ Chromophore, Diammonium Salt
Synonyme(s) :
ABTS™ Chromophore, Diammonium Salt, 2,2ʹ-Azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic Acid), 2NH₄
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
crystals
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H18N4O6S4.2H3N/c1-3-21-13-7-5-11(31(23,24)25)9-15(13)29-17(21)19-20-18-22(4-2)14-8-6-12(32(26,27)28)10-16(14)30-18;;/h5-10H,3-4H2,1-2H3,(H,23,24,25)(H,26,27,28);2*1H3/b19-17-,20-18-;;
Clé InChI
OHDRQQURAXLVGJ-AXMZSLBLSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Childs, R.E. and Bardsley, W.G. 1975. Biochem. J.145, 93.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable