Key Documents
1.88075
Supelco
Hose connection for Titripac
hose L 80 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Gamme de produits
Titripur®
Technique(s)
titration: suitable
hose L
80 cm
Température de stockage
15-25°C
Description générale
(Length 80 cm) inclusive adapter Titripur®
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany