178270
Apamin, Bee Venom
Polypeptide neurotoxin known to pass through the blood-brain barrier.
Synonyme(s) :
Apamin, Bee Venom, CNCKAPETALCARRCQQH-NH₂
About This Item
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 725
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white, with dark tan cast
Solubilité
5% acetic acid: 2 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
S1SCC(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C3NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C4N(CCC4)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CSSC3)N)CC(=O)N)C1)CCCCN)C)CCC(=O)O)C(O)C)C)CC(C)C)C)CCCN=C(N)N)CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(Cc2nc[nH]c2)C(
InChI
1S/C79H131N31O24S4/c1-35(2)26-49-70(127)107-51-31-136-135-30-41(81)63(120)105-50(28-57(84)114)71(128)108-53(73(130)99-42(12-7-8-22-80)64(121)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)102-47(18-21-58(115)116)69(126)109-59(39(6)111)76(133)95-37(4)62(119)104-49)33-138-137-32-52(106-66(123)44(14-10-24-92-79(88)89)98-65(122)43(13-9-23-91-78(86)87)97-61(118)36(3)94-72(51)129)74(131)101-45(16-19-55(82)112)67(124)100-46(17-20-56(83)113)68(125)103-48(60(85)117)27-40-29-90-34-93-40/h29,34-39,41-54,59,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,117)(H,90,93)(H,94,129)(H,95,133)(H,96,121)(H,97,118)(H,98,122)(H,99,130)(H,100,124)(H,101,131)(H,102,132)(H,103,125)(H,104,119)(H,105,120)(H,106,123)(H,107,127)(H,108,128)(H,109,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92)
Clé InChI
YVIIHEKJCKCXOB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
AHP-type Ca2+-activated K+ channel
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Silva, E.G., et al. 1994. Br. J. Pharmacol. 113, 1022.
Wang, X., et al. 1994. Brain Res. 662, 83.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable