1.67585
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 180 L (Combi-containers)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
in 180L Combi-containers