Principaux documents
16-266
Millipore
Protein G Agarose, Fast Flow
Protein G Agarose, Fast Flow suitable for medium and low pressure chromatography of IgG from mouse, sheep, and rabbit, and for immunoprecipitations.
Synonyme(s) :
Protein G resin
About This Item
Code UNSPSC :
41116133
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.56
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
L'agarose à débit élevé est constitué de billes ou des gel d'agarose hautement réticulés qui peuvent tolérer des pressions élevées par rapport aux résines de billes d'agarose standard. Ces résines conviennent donc parfaitement aux méthodes de purification par chromatographie liquide rapide des protéines (FPLC). Elles sont privilégiées pour la purification d'anticorps à moyenne ou grande échelle. Ce produit contient la protéine G, couplée de manière covalente par le bromure de cyanogène à des billes à 4 % d'agarose hautement réticulé. Il est stable dans tous les tampons aqueux utilisés en chromatographie sur protéine G.
Application
L'agarose avec protéine G à débit élevé est utilisée dans le cadre de l'immunoprécipitation. Il convient pour la chromatographie à moyenne et basse pression des IgG de souris, de mouton et de lapin.
Qualité
évaluation en routine par immunoprécipitation et purification
Forme physique
eau contenant 20 % d′éthanol
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d′autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d′application chez l′homme ou l′animal.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
116.6 °F
Point d'éclair (°C)
47 °C
Boshi Wang et al.
EBioMedicine, 41, 320-332 (2019-02-13)
Hyper-activation of TGF-β signaling is critically involved in progression of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the events that contribute to the dysregulation of TGF-β pathway in HCC, especially at the post-translational level, are not well understood. Associations of deubiquitinase POH1 with
Carsten Juel
PloS one, 9(10), e110514-e110514 (2014-10-14)
Changes in ion distribution across skeletal muscle membranes during muscle activity affect excitability and may impair force development. These changes are counteracted by the Na,K-ATPase. Regulation of the Na,K-ATPase is therefore important for skeletal muscle function. The present study investigated
Lijing Liu et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 61(5), 893-903 (2009-12-18)
The ubiquitination proteasome pathway has been demonstrated to regulate all plant developmental and signaling processes. E3 ligase/substrate-specific interactions and ubiquitination play important roles in this pathway. However, due to technical limitations only a few instances of E3 ligase-substrate binding and
Changmao Zhang et al.
American journal of cancer research, 10(5), 1416-1428 (2020-06-09)
Growing evidence indicates that deubiquitinase ubiquitin-specific protease 11 (USP11) plays an important role in cellular function by regulating the stability of its substrates. USP11 is dysregulated in many types of cancer and involved in tumor development and progression. We previously
Phosphoinositide-dependent kinase-2 is a distinct protein kinase enriched in a novel cytoskeletal fraction associated with adipocyte plasma membranes
Hresko, R. C., et al
The Journal of Biological Chemistry, 278, 21615-21622 (2003)