1.51487
Pre-Column holder for HPLC Columns
for direct coupling of LiChroCART™ 4-4 pre-Columns with Hibar® RT Columns
Synonyme(s) :
pre-column holder for TM=["LICHROCART"] guard cartridges
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Pre-column holder for direct coupling of LiChroCART™ 4-4 pre-columns with Hibar® RT columns,
Paramètres
250 bar pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Technique de séparation
supercritical fluid (SFC)
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13