Key Documents
1.50829
Supelco
LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne LiChrospher® 60 RP-select (5 µm) LiChroCART 125-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Cartouche HPLC
LiChrospher® RP-select B est un support de gel de silice sphérique polyvalent, produit de manière traditionnelle et présentant les propriétés d′une phase inverse et l′hydrophobicité d′une phase en C-8. Ce support convient particulièrement bien à la séparation de composés basiques, tout en donnant de bons résultats dans la détermination des composés neutres et acides. Ce sorbant est disposé dans une cartouche HPLC LiChroCART 125-4. Le raccordement au système HPLC se fait via un support de cartouche manu-CART NT (1.51486).
Remarque sur l'analyse
Pression : ≤ 50 bar
Plateaux théoriques (N/m) (toluène) : ≥ 50000
Symétrie (toluène) : 0,8 - 1,4
Facteur de capacité (toluène) : 0,8 - 1,5
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1