1.46592
Phosphate Buffer Solution
bottle of, ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
About This Item
Produits recommandés
Agence
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Caractéristiques
closure type screw 3 loci with septum
ready-to-use
Conditionnement
bottle of
Technique(s)
direct inoculation: suitable
Contenance du flacon
1000 mL
Volume du flacon
1000 mL , filling volume
pH
7.4± 0.2
Application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1