Principaux documents
1.46413
Millipore
Malachite Green Broth
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
About This Item
Code UNSPSC :
41106226
Nomenclature NACRES :
NA.74
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
ready-to-use
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
industrial qc
microbiology
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
Pseudomonas spp.
Description générale
Application: Selective enrichment of Pseudomonas aeruginosa
Packaging: 50 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable