Principaux documents
1.37148
SAFC
Triéthanolamine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JPE, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
About This Item
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
Beilstein:
1699263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
JPE
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.14 (vs air)
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
600 °F
Limite d'explosivité
8.5 %
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.485 (lit.)
Plage de pH utile
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
pb
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
17.9-21 °C (lit.)
Densité
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
Clé InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Triethanolamine (Trolamine) is a tertiary amine that acts as a basic buffer component, typically used as a final formulation buffer for small molecules pharmaceuticals. It may also be used as a process buffer in cell lysis and biomolecule downstream chromatography.
As a multi-compendial product, Triethanolamine (Trolamine) Emprove® Expert meets the N-nitrosodiethanolamine limits required by Ph Eur. Also, low microbial and endotoxin limits facilitate the use of this product in high-risk applications.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.