Key Documents
1.37041
SAFC
Hydroxyde de sodium solution
5 M in solution, EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
NaOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
40.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352305
Pression de vapeur
3 mmHg ( 37 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
Concentration
5 M in solution
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Suitable for cleaning in place
Application
Cleaning in place solution for resin and filters
Caractéristiques et avantages
This is one out of many other high quality GMP cleaning solution for the biomanufacturing process.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable