Key Documents
1.37018
SAFC
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, USP, JPE
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium monobasique dihydrate, Orthophosphate monosodique, Biphosphate de sodium, Phosphate de sodium monobasique, Phosphate monosodique, Dihydrogénophosphate de sodium dihydrate
About This Item
Formule linéaire :
NaH2PO4 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-449-2
Agence
BP
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
pH
4.5 (25 °C, 12 g/L in H2O)
Pf
60 °C
Densité
1.915 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
Clé InChI
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le dihydrogénophosphate de sodium dihydraté est un constituant courant des systèmes de tampon phosphate utilisés dans les étapes de chromatographie de biomolécules "downstream", ainsi que des formulations liquides finales.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le dihydrogénophosphate de sodium dihydraté Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
The conjugation step in ADC production attaches a highly potent active pharmaceutical ingredient (HPAPI) to a mAb via a stable linker. Effective conjugation involves complex decisions, outlined on this page with services and products to assure success.
Afficher tout