Key Documents
1.37008
SAFC
Chlorure de magnésium hexahydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, ACS
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-094-6
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Description
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP,JPC,ACS
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
crystalline
solid
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
117 °C (decomposition)
Solubilité
468.7 g/L
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de magnésium est un sel minéral qui a de multiples applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Il est par exemple utilisé comme tonique dans les préparations pharmaceutiques et peut servir d'agent affermissant ou d'exhausteur de goût dans les aliments et les boissons.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le chlorure de magnésium hexahydraté crist. Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable