1.32356
MC-Media Pad®
for coliforms
Synonyme(s) :
Coliform Count test
About This Item
Produits recommandés
Agence
AOAC® PTM
MicroVal
Gamme de produits
MC-Media Pad®
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
MC-Media Pad®
Conditions de stockage
(Store upright)
pH
7.4 ( in H2O)
Application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
Escherichia coli
coliforms
molds
yeasts
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Save space in fridge and incubator
- Go green & gain: reduce environmental impact
- Improve the inventory management with a shelf-life of up to 18 months
- Comply with regulations
- No spreading device required
- Simplified workflow
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Protocoles
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing
Contenu apparenté
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.
Food microbiology testing is a key part of the food safety and quality management. Learn more about the wide range of tests covering pathogens and spoilage organisms.
Les tests microbiologiques des denrées alimentaires et des boissons constituent un élément essentiel de la sécurité et de la gestion de la qualité dans le secteur agro-alimentaire. Explorez une vaste gamme de tests, couvrant les organismes pathogènes et d'altération.