124038
Akt Inhibitor V, Triciribine
InSolution, ≥95%
Synonyme(s) :
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Clé InChI
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Yang, L., et al. 2004. Cancer Res.64, 4394.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)