Key Documents
12-350
Sigma-Aldrich
GST
GST primarily used in Western Blotting.
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Forme physique
Tris-HCl 50 mM, pH 8,0, 2-mercaptoéthanol 5 mM
Stockage et stabilité
1 an à -70 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
D B Smith et al.
Gene, 67(1), 31-40 (1988-07-15)
Plasmid expression vectors have been constructed that direct the synthesis of foreign polypeptides in Escherichia coli as fusions with the C terminus of Sj26, a 26-kDa glutathione S-transferase (GST; EC 2.5.1.18) encoded by the parasitic helminth Schistosoma japonicum. In the