1.20095
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Eshmuno® P anti-B
About This Item
Produits recommandés
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Niveau de qualité
Forme
resin
Fabricant/nom de marque
Eshmuno®
Paramètres
>500 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Groupe de la matrice active
polymer, polyvinyl ether
Taille moyenne des particules
50 μm
Capacité
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
Température de transition
flash point 37.5 °C
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
- Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Conditionnement
- 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
- 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
- 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
- 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
99.5 °F - (own results)
Point d'éclair (°C)
37.5 °C - (own results)