Principaux documents
1.19225
Supelco
Palladium 99+ powdered
for analysis 99+ EMSURE®
Synonyme(s) :
Palladium 99+ powdered
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
Numéro de classement CE :
231-115-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.0-101.0% Pd basis
Impuretés
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Co (Cobalt)
≤10 ppm Cr (Chromium)
≤10 ppm Mn (Manganese)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤100 ppm Au (Gold)
≤100 ppm Hg (Mercury)
≤100 ppm Ir (Iridium)
≤100 ppm Na (Sodium)
≤100 ppm Os (Osmium)
≤100 ppm Pt (Platinum)
≤100 ppm Rh (Rhodium)
≤100 ppm Ru (Ruthenium)
≤100 ppm Zn (Zinc)
≤50 ppm Ag (Silver)
≤50 ppm Ca (Calcium)
≤50 ppm Cu (Copper)
≤50 ppm Fe (Iron)
≤50 ppm K (Potassium)
≤50 ppm Mg (Magnesium)
≤50 ppm Pb (Lead)
Point d'ébullition
2200-2900 °C
Pf
1554 °C
Densité
12.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (Pd): 99.0 - 101.0 %
Ag (Silver): ≤ 50 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Au (Gold): ≤ 100 ppm
Ca (Calcium): ≤ 50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 10 ppm
Cr (Chromium): ≤ 10 ppm
Cu (Copper): ≤ 50 ppm
Fe (Iron): ≤ 50 ppm
Hg (Mercury): ≤ 100 ppm
Ir (Iridium): ≤ 100 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 10 ppm
Na (Sodium): ≤ 100 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Os (Osmium): ≤ 100 ppm
Pb (Lead): ≤ 50 ppm
Pt (Platinum): ≤ 100 ppm
Rh (Rhodium): ≤ 100 ppm
Ru (Ruthenium): ≤ 100 ppm
Zn (Zinc): ≤ 100 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable