1.16869
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Superspher® 100 RP-18 endcapped LiChroCART™ 25-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Superspher®
Caractéristiques
endcapped
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
2.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
4 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 50000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.5
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 6.0