Principaux documents
1.15533
Millipore
CULTURA mini incubator
115 V, Bench-top incubator, suitable for incubation of contact slides, dipslides, and Petri dishes
Synonyme(s) :
Incubator
About This Item
Code UNSPSC :
42281526
Nomenclature NACRES :
NB.14
Description
For use with MULTIRACK (1.13312)
Conditionnement
pkg of (1 unit)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
room temp
Description générale
CULTURA mini incubator allows easy incubation of microbiological samples like Envirocheck Contact slides, dipslides, and Petridishes. It brings a flexible working environment by reducing the necessary workspace. It provides a tray with holes ready for the Envirocheck Contact slide tubes. It is robust, easy-to-clean, and allows various incubation temperatures.
Application
The CULTURA Mini Incubator is used for the incubation of contact slides and dipslides, as well as common Petri dishes for detecting bacteria, fungi and yeast. The incubator can be used to monitor drinking water, process water, and swimming pool water, cooling, lubricant and industrial liquid, in food bacteriology and hygiene control, as well as in medical and dental diagnostics.
Caractéristiques et avantages
  • Bench-top system
  • Light-weighted
Informations légales
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Dans l'industrie agro-alimentaire, le contrôle de la désinfection HACCP est critique pour garantir la sécurité des produits et se conformer aux exigences réglementaires. Nous proposons une gamme étendue de produits utilisés dans les procédures de contrôle de l'hygiène et de la désinfection en production de produits alimentaires et de boissons.
Afficher tout