1.15161
Pastilles Histosec™ (sans DMSO)
solidification point 56-58°C, embedding agent for histology
Niveau de qualité
IVD
for in vitro diagnostic use
Pf
56-58 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Les pastilles d'agent d'inclusion pour l'histologie Histosec™ (sans DMSO), p.s. 56 °C-58 °C, sont un milieu d'inclusion prêt à l'emploi pour l'histologie d'échantillons d'origine humaine constitué d'une paraffine enrichie de polymères. Des pastilles Histosec™ avec ajout de DMSO (diméthylsulfoxyde) sont également disponibles sous la référence 1.11609. Le DMSO augmente le taux de pénétration de la paraffine et préserve davantage la structure des tissus. Le point de fusion de ces pastilles se situe entre 56 °C et 58 °C, plage où n'importe quel échantillon peut être traité sans risquer d'être endommagé, quelle que soit la méthode employée. Dans la plupart des laboratoires cliniques, l'inclusion en paraffine est réalisée au moyen d'un automate d'inclusion juste après la préparation des coupes histologiques. Les pastilles Histosec™ (sans DMSO) se dissolvent facilement dans le xylène Intermedia (mélange isomère) (réf. 1.08298) ou dans les substituts du xylène tels que Neo-Clear™ (réf. 1.09843).
Cette paraffine est un produit de DIV autorisé et certifié CE qui peut être utilisé à des fins de diagnostic clinique. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Cette paraffine est un produit de DIV autorisé et certifié CE qui peut être utilisé à des fins de diagnostic clinique. Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à consulter les instructions d'utilisation téléchargeables sur cette page.
Informations légales
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 100 °C