Key Documents
1.14763
Supelco
Nitrogen (total) Test, photometric
photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test de l'azote (total) en tube, photometric, 10-150 mg/L (N), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Plage de mesure
10-150 mg/L (N)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie, DMP (10 à 150 mg/l de N), Spectroquant®
La méthode correspond à la norme ISO-23697-1, qui standardise l'utilisation de cette "méthode du tube scellé à petite échelle" pour ce paramètre d'importance. La digestion est comparable à celle préconisée par la norme EN ISO 11905-1. La détermination de la teneur en nitrates est comparable à celle préconisée par la norme DIN 38405.
Ce test de l'azote (total) en tube Spectroquant® permet de doser de manière fiable l'azote total contenu dans des échantillons d'eau. L'azote total correspond à la somme de l'azote total mesuré par la méthode de Kjeldahl (azote organique et ammoniac), des nitrates et des nitrites. Avant le dosage, l'échantillon doit être digéré afin de convertir les composés contenant de l'azote organique et inorganique en nitrate, qui réagit alors pour donner un composé mesurable par photométrie.
Les tests en tube Spectroquant® comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions figurant dans la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barre 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations essentielles telles que le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Afficher tout
Protocoles
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.