Key Documents
1.13934
Supelco
Spectromelt® C 20
Grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Synonyme(s) :
Fusion Flux Additive C20
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for X-ray fluorescence analysis
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
XRF: suitable
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.001%
Mo: ≤0.001%
Ni: ≤ 0.001%
Pb: ≤ 0.001%
Si: ≤0.005%
Sr: ≤ 0.001%
Ti: ≤ 0.001%
V: ≤ 0.001%
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Adjuvant de broyage et de pastillage pour la spectrométrie par fluorescence X
Remarque sur l'analyse
Identité (spectre IR) : test réussi
Al (aluminium) : ≤ 0,001
Ba (baryum) : ≤ 0,001
Ca (calcium) : ≤ 0,001
Co (cobalt) : ≤ 0,001
Cr (chrome) : ≤ 0,001
Cu (cuivre) : ≤ 0,001
Fe (fer) : ≤ 0,001
K (potassium) : ≤ 0,001
Mn (manganèse) : ≤ 0,001
Mo (molybdène) : ≤ 0,001
Ni (nickel) : ≤ 0,001
Pb (plomb) : ≤ 0,001
Si (silicium) : ≤ 0,005
Sr (strontium) : ≤ 0,001
Ti (titane) : ≤ 0,001
V (vanadium) : ≤ 0,001
Informations légales
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2